D4522
Deoxyribonucleic acid from calf thymus
Type XV, Activated, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Calf Thymus DNA, DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Type
Type XV
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
• High quality template DNA
Quantité
Notes préparatoires
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves