MilliporeSigma
Passer à
P1415
Prehybridization Solution
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
257,00 $
5 x 50 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 010,00 $
858,50 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid (2x concentrate)
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Sigma′s Prehybridization Solution is a 2x ready-to-use buffer for Northern and Southern blot protocols.
Application
Suitable for use as a pre-hybridization buffer in Northern and Southern blot protocols.
Preparation Note
Sigma′s 2X Prehybridization Solution contains 200 μg/mL DNA in 10x SSC and 2X Denhardt′s solutions:
  • 200 μg/mL DNA
  • 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
  • 2mg Ficoll
  • 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
  • 0.15 M sodium citrate
  • 1.5M NaCl
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
H7140H7033S2404
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid (2x concentrate)
form
liquid (2x concentrate)
form
solution
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c