MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Key Documents
B6755
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS propane
≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
1,3-Bis[tris(hydroxyméthyl)méthylamino]propane, 2,2′-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol)
About This Item
Formule linéaire :
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.33
Numéro Beilstein :
1786109
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Plage de pH utile
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
Pf
164-165 °C (lit.)
Solubilité
water: 30 % (w/w), clear, colorless
Densité
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
Adéquation
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
Clé InChI
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Bis-Tris propane, ou BTP, est un tampon biochimique zwittérionique qui permet de réguler le pH dans diverses applications de laboratoire, en particulier en biologie moléculaire, en biochimie et en électrophorèse. Sa large plage de pouvoir tampon, s'étendant de pH 6,3 à 9,5, est due à ses deux valeurs de pKa de 6,8 (pKa1) et 9,0 (pKa2), particulièrement proches. Cette plage étendue en fait un outil extrêmement polyvalent pour maintenir des conditions de pH stables dans diverses expériences.
Le Bis-Tris propane est également une substance tampon hydrosoluble essentielle qui permet de renforcer la stabilité et l'activité des enzymes de restriction. Sa capacité de tamponnage est particulièrement intéressante pour les expériences qui nécessitent un pH bas allant jusqu'à 6-7. Comparé au tampon Tris, dont le pouvoir tampon est médiocre en-dessous de pH 7,5 et dont le pKa fluctue beaucoup avec la température, le Bis-Tris propane constitue le meilleur choix. Il est également utilisé conjointement avec le tampon à l'acide chlorhydrique pour stabiliser le farnésyl diphosphate, en particulier lorsqu'il est isolé à partir de souches de Saccharomyces cerevisiae. Il peut servir notamment de ligand, en formant des complexes hydroxo dinucléaires avec les lanthanides(III).
Application
Le BIS-TRIS propane peut être utilisé dans les études suivantes :
  • comme tampon pour étudier l'influence d'anions aux propriétés nucléophiles variées sur l'auto-oxydation de l'oxymyoglobine (MbO2).
  • pour purifier une protéine se liant au glucose issue de membranes de Sulfolobus solfataricus.
  • comme tampon durant la minéralisation de GeO2.
  • comme constituant d'un tampon dans une étude de recherche environnementale.
  • comme constituant d'un tampon destiné à maintenir des conditions de pH optimales durant la purification et la préparation d'enzymes modifiées.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie et en biochimie.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 6,3 à pH 9,5 (à 25 °C), avec des pKa de 6,8 et 9,0 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Engineering the Organophosphorus Acid Anhydrolase Enzyme for Increased Catalytic Efficiency and Broadened Stereospecificity on Russian VX
Daczkowski CM et al.
Biochemistry, 54, 6423-6433 (2015)
Y Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 256(20), 10272-10275 (1981-10-25)
In the presence of a salt in an excess amount, the oxidation of native MbO2 was enhanced considerably above the normal autoxidation in buffr alone with the formation of the corresponding MetMb . anion complex. This anion-induced oxidation of MbO2
S V Albers et al.
Journal of bacteriology, 181(14), 4285-4291 (1999-07-10)
The archaeon Sulfolobus solfataricus grows optimally at 80 degrees C and pH 2.5 to 3.5 on carbon sources such as yeast extracts, tryptone, and various sugars. Cells rapidly accumulate glucose. This transport activity involves a membrane-bound glucose-binding protein that interacts
Elisabeth Dohmann Chang et al.
Environmental science & technology, 55(10), 6848-6856 (2021-03-17)
Water pH is predicted to affect the uptake of ionizable pharmaceuticals in fish. The current study used an in vitro primary fish gill cell culture system to assess the effect of pH values in the range of 4.5-8.75 on the
Estefania Boix et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16902-16910 (2014-10-11)
We demonstrate the use of silk based proteins to control the particle/crystallite size during GeO2 formation, using a bio-mimetic approach at circumneutral pH and ambient temperature. Multicrystalline GeO2 was prepared from germanium tetraethoxide (TEOG) in the presence of different silk-based