Key Documents
B9754
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
≥98.0% (titration)
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro Beilstein :
2205275
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (titration)
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
Couleur
white
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Solubilité
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Adéquation
suitable for Western blot
suitable for column chromatography of proteins
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le bis-tris méthane, aussi appelé BIS-TRIS ou BTM, est un agent tampon zwittérionique largement employé dans la recherche en biochimie et en biologie. Il est efficace en solution aqueuse entre pH 5,8 et pH 7,2 et présente des décalages minimes au niveau de sa constante de dissociation. Il peut en outre se substituer au cacodylate, un tampon extrêmement toxique, et est aussi connu pour sa faculté à former des complexes avec différents métaux.
Application
Le Bis-Tris a été utilisé :
  • comme tampon d'électrophorèse.
  • comme constituant d'un tampon de transfert pour western blotting.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie et en biochimie.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 5,8 à pH 7,2 (à 25 °C), avec un pKa de 6,5 (à 25 °C).
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Raman Kumar et al.
STAR protocols, 3(4), 101693-101693 (2022-09-20)
Immunoprecipitation (IP) of endogenously expressed proteins is one of the most biologically relevant techniques to identify protein-protein interactions. We describe an adaptable IP protocol reliant on a specific antibody to the target protein. We detail a quantitative proteomics workflow for
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Protocoles
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.