D8899
Deoxyribonucleic acid, single stranded from calf thymus
lyophilized powder
Synonyme(s) :
DNA single stranded
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~50 kb
Composition
ssDNA, ≥65%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
• No nuclease activity detected after 16 h at 37 °C incubation
• High quality template DNA
Quantité
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves