1.04718
Isooctane
for spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
2,2,4-Triméthylpentane, Isooctane
192,00 $
About This Item
192,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
41 mmHg ( 21 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Puissance
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
6 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
205 nm, ≥30%
215 nm, ≥65%
220 nm, ≥80%
225 nm, ≥85%
235 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
255 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
pb
98-99 °C (lit.)
Pf
−107 °C (lit.)
Température de transition
flash point -12 °C
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤0.52
λ: 215 nm Amax: ≤0.19
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.07
λ: 235 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 255 nm Amax: ≤0.004
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Characterization of Palm Fatty Acid Distillate, Diacylglycerol Regioisomers, and Esterification Products Using High-Performance Size Exclusion Chromatography : cette recherche utilise l'isooctane dans l'analyse des distillats d'acides gras de palme et de leurs dérivés, soulignant son rôle dans l'amélioration des techniques chromatographiques pour l'analyse des lipides (Aryusuk et al., 2024).
- Multivariate Optimization and Validation of a Modified QuEChERS Method for Determination of PAHs and PCBs in Grilled Meat by GC-MS : cette étude utilise l'isooctane dans l'extraction et l'analyse de composés dangereux dans des échantillons alimentaires, démontrant des techniques avancées de préparation d'échantillons pour assurer la sécurité alimentaire (Ostadgholami et al., 2023).
- Compatibility of cloud point extraction with gas chromatography: Matrix effects of Triton X-100 on GC-MS and GC-MS/MS analysis of organochlorine and organophosphorus pesticides : l'isooctane est présenté comme un composant essentiel dans l'extraction et l'analyse chromatographique des toxines environnementales, en mettant en évidence son utilité dans la réduction des interactions dues à la matrice (Hristozova et al., 2024).
- Characterization and Pilot-Scale Application of the ZMS-2 Serine Protease with Novel Properties for the Eco-friendly Leather Processing : bien que de manière indirecte, cet article scientifique illustre l'applicabilité étendue des méthodes biochimiques dans l'industrie, permettant de déduire le rôle de l'isooctane dans l'optimisation des procédés (Khan et al., 2023).
- Study of the diffusion properties of zeolite mixtures by combined gravimetric analysis, IR spectroscopy and inversion methods (IRIS) : cet article scientifique traite de l'utilisation de l'isooctane dans l'étude des propriétés de transport des zéolithes, importantes pour les procédés catalytiques et de séparation en chimie (Ait Blal et al., 2023).
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
Résidu d′évaporation : ≤ 0,0002 %
Eau : ≤ 0,005 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0002 méq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 méq/g
Fluorescence (sous forme de quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 1,0 ppb
Transmission (à 205 nm) : ≥ 30 %
Transmission (à 215 nm) : ≥ 65 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 80 %
Transmission (à 225 nm) : ≥ 85 %
Transmission (à 235 nm) : ≥ 90 %
Transmission (à 245 nm) : ≥ 98 %
Transmission (à partir de 255 nm) : ≥ 99 %
Absorbance (à 205 nm) : ≤ 0,52
Absorbance (à 215 nm) : ≤ 0,19
Absorbance (à 220 nm) : ≤ 0,10
Absorbance (à 225 nm) : ≤ 0,07
Absorbance (à 235 nm) : ≤ 0,05
Absorbance (à 245 nm) : ≤ 0,01
Absorbance (à 255 nm) : ≤ 0,004
Répond aux exigences de « Spectroscopie d′utilisation spécifique » selon ACS et Réact. Ph. Eur.
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Protocoles
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524