MilliporeSigma
Passer à
1.02445
Chloroforme
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
0.6-1.0% Ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire règlementées et hautement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et aux normes ISO.
Application
Le chloroforme est utilisé comme :
  • solvant utilisé dans le procédé d'analyse des lipides pour dissoudre les échantillons de lipides isolés. [1]
  • constituant du mélange de solvants utilisé pour l'extraction et la purification de l'ADN à partir de tissu hépatique homogénéisé.[2]
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.07024CX10551.02432
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
assay
≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8% chloroform + ethanol basis
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroforme
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf