Principaux documents
1.07022
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-661-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité:
ACS reagent
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
82 °C (lit.)
Pression de vapeur:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nom du produit
2-Propanol, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Puissance
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMD Millipore propose les solvants de qualité EMPARTA pour les tâches de routine dans les laboratoires analytiques. Les solvants de qualité EMPARTA sont testés sur un plus petit nombre de paramètres que ceux de la gamme EMSURE, mais restent de haute qualité. Les solvants EMPARTA sont conformes aux exigences de l′ACS, et ils sont idéalement adaptés à un large éventail d′applications analytiques.
Conditionnement
1.07022.2521 : 2,5 l, Minimum de commande : 4
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Apparence : transparent
Couleur : ≤ 10 Hazen
Solubilité dans l′eau : conforme
Acide titrable : ≤ 0,0001 méq/g
Base titrable : ≤ 0,0001 méq/g
Composés carbonylés (sous forme de CO) : ≤ 0,002 %
Résidu d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,2 %
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.