Documents
W292907
Sigma-Aldrich
Alcool isopropylique
≥99.7%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Propanol, Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro FEMA:
2929
Numéro Beilstein :
635639
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
4146
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.079
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
≤0.2% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
alcohol; musty; woody
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′alcool isopropylique (IPA, 2-propanol, isopropanol) est un alcool aliphatique hydrosoluble à l′odeur sucrée. C′est l′un des composés volatils de la saveur du Tricholoma matsutake, un champignon utilisé dans les plats japonais pour son arôme. L′IPA est également l′un des principaux constituants de la saveur de l′essence de citron.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Volatile flavor compounds of Matsutake-Tricholoma matsutake (Ito et Imai) Sing.
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 45(2), 373-377 (1981)
Analysis of flavor constituents from lemon and lime essence.
Moshonas MG and Shaw PE.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1029-1030 (1972)
M Vujasinovic et al.
Human & experimental toxicology, 26(12), 975-978 (2008-04-01)
1-Propanol and 2-propanol are isomers of an alcohol with three carbons. They are colorless liquids with a sweet odor. 1-Propanol is metabolized by alcohol dehydrogenase to propionic acid and presents with metabolic acidosis and elevated anion gap, whereas 2-propanol is
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted