MilliporeSigma
Propan-2-ol
Solvant propan-2-ol
Synonymes : 
Alcool sec-propylique, IPA, isopropanol, alcool isopropylique
Formule linéaire : 
(CH3)2CHOH
Poids moléculaire : 
60,10
Numéro CAS : 
67-63-0
Numéro Beilstein : 
635639
N° EC : 
200-661-7
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 40
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 40
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 40
Page 1 de 2
Page 1 sur 2
Le propan-2-ol est un alcool secondaire aussi connu sous le nom d'isopropanol, alcool isopropylique, ou alcool sec-propylique. Il s'agit d'un solvant organique polaire, limpide et incolore présentant une légère odeur. Le propan-2-ol est miscible avec l'eau, les solvants organiques, et diverses substances polaires et non polaires, ce qui en fait un solvant polyvalent avec une large plage de solubilité. Il est couramment utilisé comme solvant dans les réactions chimiques, les extractions, et les techniques chromatographiques. Dans les applications industrielles, il entre dans la composition des antigels, des huiles à séchage rapide et des encres à séchage rapide. Il sert aussi de solvant dans les gommes, la gomme-laque et les huiles essentielles, et peut se substituer au carburant dans diverses piles à combustible. En biologie moléculaire, le propan-2-ol sert de bioréactif pour précipiter l'ADN et l'ARN présents dans les tissus de mammifères.
Le propan-2-ol est utilisé comme phase mobile en chromatographie d'échange d'ions, en chromatographie liquide haute performance (HPLC) et en chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (HPLC-MS) pour la séparation des matrices biologiques et d'autres composés. Il peut aussi servir de précurseur dans la préparation de méthylisobutylcétone et pour l'analyse d'impuretés organiques volatiles.
Le propan-2-ol en chimie analytique
Le propan-2-ol en HPLC 
L'isopropanol est employé comme constituant de la phase mobile dans les séparations par HPLC. Il peut être associé à d'autres solvants pour créer des conditions chromatographiques particulières.
Le propan-2-ol en chromatographie en phase gazeuse 
L'isopropanol permet de dissoudre ou de diluer les échantillons avant injection dans le système de chromatographie en phase gazeuse. Il peut aussi servir de réactif dans les réactions de dérivation avant une analyse par chromatographie en phase gazeuse.
Le propan-2-ol en chromatographie préparative
La chromatographie préparative est une technique destinée à séparer et à purifier de grandes quantités de composés. L'isopropanol entre dans la composition de la phase mobile ; il est également employé pour charger l'échantillon sur la colonne de chromatographie préparative.
Le propan-2-ol de qualité "gradient" en chromatographie en phase liquide
L'isopropanol est souvent employé dans les méthodes d'élution avec gradient, où la composition de la phase mobile évolue avec le temps. En utilisant un gradient d'isopropanol associé à d'autres solvants, il devient possible de séparer efficacement des mélanges complexes contenant des analytes de polarités diverses.
Le propan-2-ol comme étalon de référence
L'isopropanol est utilisé comme étalon secondaire pharmaceutique lors de la détermination des solvants volatils dans les formulations à base de plantes par chromatographie en phase gazeuse. L'étalon de référence de l'USP du propan-2-ol est employé dans certains essais et tests de qualité spécifiés. Il sert aussi d'étalon dans l'analyse du tabac.
Le propan-2-ol deutéré
Le propan-2-ol-d8 est un dérivé deutéré de l'isopropanol qui intervient dans la préparation du 2-iodopropane-d7. Il sert aussi de solvant pour évaluer les constantes de désintégration à l'état triplet, la durée de vie à l'état triplet et les constantes de vitesse de photo-réduction de la benzophénone.
Le propan-2-ol isotopique/marqué
Le propan-2-ol marqué (propan-2-ol-1,3-13C2) peut être utilisé dans les techniques d'imagerie telles que la spectroscopie par résonance magnétique (SRM) ou la tomographie par émission de positons (TEP) pour étudier les processus métaboliques in vivo.
Le propan-2-ol anhydre
Le propan-2-ol anhydre peut servir d'agent desséchant ou de dessiccant, et de milieu ou de véhicule d'administration des catalyseurs ou des réactifs dans les réactions de synthèse. Il peut aussi servir de solvant dans la synthèse d'esters et d'éthers à partir d'alcools et d'acides carboxyliques.