845875P
Avanti
18:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(9Z)/0:0); 110688
About This Item
Produits recommandés
Description
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (845875P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (845875P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (845875P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Clé InChI
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable