850152P
Avanti
18:1 PI(5)P
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
PIP[5′](18:1/18:1)
177,16 $
About This Item
177,16 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850152P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850152P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850152P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit