880150P
Avanti
14:0 PEG2000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
244,11 $
About This Item
244,11 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (880150P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880150P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880150P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880150P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C125H248NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-123(127)178-120-122(181-124(128)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121-180-182(130,131)179-29-28-126-125(129)177-119-118-176-117-116-175-115-114-174-113-112-173-111-110-172-109-108-171-107-106-170-1
Clé InChI
QQHAAYKTQQJGGW-YMNXLSEASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit