MilliporeSigma
Lipides polaires Avanti®
L'image montre en gros plan un grand nombre de têtes de cuillères vertes disposées en rangées serrées et ordonnées, créant un effet de texture.
La recherche en lipidomique, sous-discipline de la recherche en métabolomique, étudie la structure et la fonction de l'ensemble des lipides d'une cellule ou d'un système biologique, également appelé "lipidome", ainsi que leurs interactions avec les autres composants cellulaires afin de découvrir de possibles biomarqueurs de pathologies.   
En tant que partenaire exclusif d'Avanti® Polar Lipids pour tous les pays à l'exception des États-Unis, nous nous efforçons de rendre les lipides ultra purs plus accessibles aux chercheurs partout dans le monde. Nous proposons une gamme complète de lipides, d'adjuvants et d'équipements de marque Avanti® : tout un panel de solutions de délivrance de médicaments pour les médicaments complexes et la nouvelle génération de vaccins à ARNm. Tous les produits Avanti® répondent à des normes de qualité et de stabilité strictes.
  • Plus de 2 000 produits Avanti® d'une pureté supérieure à 99 %
  • Phospholipides, sphingolipides et stérols naturels ou synthétiques ultra purs
  • Lipides fluorescents, adjuvants, anticorps se fixant aux lipides, et bien davantage
  • Outils de lipidomique pour étudier la structure et la fonction des lipides
  • Mini-extrudeur Avanti® pour la préparation des liposomes
Pour en savoir plus :
Adjuvants en immunothérapie et mise au point de vaccins
UltimateSPLASH™ ONE
Étalons de spectrométrie de masse LIPID MAPS®
Équipement
Ressources produits apparentées
Page 1 sur 2
Adjuvants en immunothérapie et mise au point de vaccins
Les adjuvants vaccinaux utilisant le lipide A monophosphorylé hétérogène dérivé de Salmonella minnesota R595 se sont révélés sûrs et efficaces pour induire des réponses immunitaires de type Th-1 en présence de protéines hétérologues, dans des vaccins humains et animaux. En lançant des systèmes d'adjuvants et de dérivés MPL de synthèse, l'équipe d'Avanti® a révolutionné l'immunothérapie et la mise au point des vaccins. Nous proposons plusieurs analogues de synthèse du MLP de marque Avanti® qui contiennent une seule espèce moléculaire et qui se sont révélés sûrs et efficaces pour induire une réponse immunitaire comme leur prédécesseur naturel. Les produits PHAD®, 3D-PHAD® et 3D(6A)-PHAD® ont fait l'objet de tests approfondis chez l'animal avec divers antigènes. Dans tous les cas, ces adjuvants présentent une activité et un profil de sécurité semblables à ceux du MPL d'origine bactérienne.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE est la solution complète d'étalons internes pour la lipidomique quantitative. Le produit se présente sous la forme d'un flacon contenant 69 étalons internes marqués au deutérium ultra purs couvrant 15 classes de lipides. Chaque flacon contient 1,2 ml d'une solution de DCM:MeOH 1:1 qui a été méticuleusement caractérisée, quantifiée et mélangée en vue d'une quantification précise par différentes techniques lipidomiques.
Étalons de spectrométrie de masse LIPID MAPS®
Avanti® est le fabricant et le fournisseur agréé exclusif des étalons de spectrométrie de masse LIPID MAPS® pour l'analyse des lipides, incluant des glycérolipides, des glycérophospholipides, des sphingolipides et des stérols. Des étalons quantitatifs sont utilisés pour identifier la structure ou la concentration des espèces moléculaires en spectrométrie de masse. Des étalons qualitatifs sont utilisés pour marquer l'ADN polymérase pour l'identification générale des lipides par spectrométrie de masse. Quelle que soit votre application, Avanti® propose des étalons lipides de synthèse chimiquement purs caractérisés et préconditionnés dans des récipients unitaires en différentes concentrations. Chaque étalon est accompagné d'un certificat d'analyse détaillé.
Équipement
Le mini-extrudeur Avanti® vous permet de préparer de grandes vésicules unilamellaires par extrusion avec une grande efficacité. Produisez des populations uniformes de liposomes unilamellaires sans solvants ni détergents. Choisissez la membrane en polycarbonate correspondant à la taille de vésicules souhaitée. La distribution granulométrique des vésicules unilamellaires préparées par extrusion dépend du nombre de passages à travers la membrane de l'extrudeur. Il suffit de placer l'ensemble extrudeur/bloc stabilisateur sur une plaque chauffante pour ajuster rapidement la température des lipides dont la température de transition est supérieure à la température ambiante. La conception spéciale, faite d'acier inoxydable et de Teflon, permet un nettoyage rapide de toutes les pièces en contact avec le fluide, réduisant le temps d'immobilisation entre les lots de production de vésicules provenant de différentes espèces de lipides.
 Dr Anne Bendt -  Podcast LipidMaps
Image d'un microphone jaune
Cet épisode du podcast LipidMaps est animé par le Dr Anne Bendt, directrice adjointe du Singapore Lipidomics Incubator (SLING) de renommée mondiale. Le SLING est spécialisé dans l'analyse des lipides par spectrométrie de masse et, sous la direction du Dr Bendt, donne la priorité aux applications pratiques et aux partenariats entre le milieu académique et l'industrie.