Merck
Página inicialMétodo analítico: Zinco em solos
Método analítico: Zinco em solos
Instrumentos e reagentes:
N.º do cat. Espectofotômetro 173016 Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº do cat. Espectrofotômetro 173017 Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou Nº do cat .
Espectrofotômetro 173018 Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou Nº do cat .
Fotômetro 109748 Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº do cat. Fotômetro 109751 Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº do cat. Colorímetro 173632 Spectroquant® Move 100
Nº do cat. 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
N.º do cat. 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº do cat. 114944 Células retangulares de 50 mm
Nº do cat. 100861 Teste celular de zinco Spectroquant®
Nº do cat. 114566 Teste celular de zinco Spectroquant®
Nº do cat. 100316  Ácido clorídrico a 25% para análise
Nº do cat. 109970 Ácido clorídrico 1 mol/l para análise
Nº do cat. 105588 Solução de hidróxido de sódio 10% para análise
Nº do cat. 109535 Tiras indicadoras universais MColorpHastTM pH 0 - 14
Nº do cat. 109531 Tiras indicadoras MColorpHastTM pH 0 - 6
Nº do cat. 116754 Água para análise
Carvão ativado para teste de solo
Preparo de amostras:
Em um béquer de vidro, adicione 10 g de amostra seca ao ar e peneirada (malha de 2 mm) com 100 ml de ácido clorídrico 1 mol/l e uma espátula cheia de carvão ativado para testes de solo e misture bem por 1 hora. O valor do pH deve ser de 1 a 2 (verifique com tiras indicadoras de pH). Se necessário, ajuste com ácido clorídrico 25%.
Em seguida, ajuste o valor do pH da suspensão para 3,0 com solução de hidróxido de sódio a 10%, usando o medidor de pH. Em seguida, remova a matéria não dissolvida por filtração com um filtro dobrado e lave os resíduos do filtro 3 vezes com água para análise. Retire o filtrado e a água das lavagens em um balão volumétrico padrão de 200 ml e, por fim, encha até o volume com água para análise e misture bem.
Análise:
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo:
Teor de amônio em mg/kg NH4+ = valor de análise em mg/l NH4+ x 20