Merck
Página inicialMétodo analítico: Sulfato em materiais de construção
Método analítico: Sulfato em materiais de construção
Instrumentos e reagentes
Nº do produto 173016 Espectofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº do produto 173017 Espectofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou
Nº do produto 173018 Espectofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou
Nº do produto 109748 Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº do produto 109751 Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº do produto 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº do produto 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
Nº do produto 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº do produto 114944 Células retangulares de 50 mm
Nº do produto 114794 Teste de silicato (ácido silicílico) Spectroquant® Test
Nº do produto 101164 Fluoreto de amônio para análise
Nº do produto 106495 Hidróxido de sódio para análise
Nº do produto 116754 Água para análise
Preparação das amostras
Em um cadinho de níquel coberto com uma placa de níquel, aqueça cerca de 100 mg de material de amostra finamente moído a 650 °C por 30 minutos, com 8 pastilhas de hidróxido de sódio. Quando o cadinho estiver frio, trate o conteúdo com 10 ml de água para análise e coloque o bolo fundido em suspensão, com aquecimento suave.
Transfira a suspensão, com água para análise, para um balão volumétrico padrão de 1000 ml, encha até o volume com água para análise e misture bem.
Transfira esta solução imediatamente para um frasco de polietileno, no qual foi colocado 0,2 g de fluoreto de amônio. Dissolva completamente o sal e misture bem. Analise após um período de espera de 15 minutos.
Análise
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo
Teor de sulfato (solúvel em água) em % = valor da análise em mg/l x 0,004
Teor de sulfato (total) em % = valor da análise em mg/l x 0,1