Analise o ferro (total) em material vegetal
O teste Spectroquant® Iron permite a quantificação precisa de íons de ferro em diversas águas. Todos os íons de ferro são reduzidos a íons ferro (II) por ácido ascórbico. Em um meio tamponado com tioglicolato, eles reagem com um derivado de triazina para formar um complexo vermelho-violeta que é medido fotometricamente.
Materiais
- Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 (Nº do produto 173016), ou espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (Nº do produto 173017) ou espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (Nº do produto 173018) ou Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 (Nº do produto 109748) ou Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 (Nº do produto 109751) ou Colorímetro Spectroquant® Move 100 (Nº do produto 173632)
- Células retangulares de 10 mm (número de produto 114946) e/ou células retangulares de 20 mm (número de produto 114947) e/ou células retangulares de 50 mm (número de produto 114944)
- Teste celular de ferro Spectroquant® (número de produto 114549)
- Teste celular de ferro* Spectroquant® (número de produto 114896)
- Teste de ferro Spectroquant® (número de produto 114761)
- Teste de ferro Spectroquant® (número de produto 100796)
- Ácido nítrico 65% para análise (número de produto 100456)
- Ácido sulfúrico 95-97% para análise (número de produto 100731)
- Ácido perclórico 70% para análise (número de produto 100519)
- Água para análise (número de produto 116754)
*não é compatível com o colorímetro portátil Spectroquant® Move 100
Preparação de amostras de material vegetal
Triture o material vegetal finamente e passe por uma peneira (com malha de 0,4 a 0,7 mm) e seque o material a 105 °C por 3 horas.
Adicione 1 g do material seco a uma mistura de 1,5 ml de ácido nítrico 65%, 0,5 ml de ácido perclórico 70%, 1 ml de ácido sulfúrico 95-97% e aqueça até que haja fumaça branca (capela de exaustão). Após o resfriamento, dissolva o resíduo em água para análise e encha até a marca em um balão volumétrico padrão de 100 ml e misture bem.
Análise
Determine o teor de ferro com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo
Teor de ferro (total) em mg/kg de Fe = | Valor da análise em mg/l Fe x 100 |
Peso da amostra em g |