1286504
USP
D-(−)-Frutose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Levulose, Açúcar de fruta
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fructose
fabricante/nome comercial
USP
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Descrição geral
Fructose, dried under vacuum at 70° for 4 h.
Aplicação
- Fructose Injection
- High Fructose Corn Syrup
- Fructose and Sodium Chloride Injection
- Lactulose Concentrate
- D-Chiro-Inositol
- Compressible Sugar
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1