Merck
HPLC Analysis of Dextromethorphan Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of Dextromethorphan Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
HPLC Analysis of Methorphan Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Dextromethorphan hydrobromide
meets USP testing specifications
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate
tested according to Ph. Eur.
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm