81091
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Dextromethorphan hydrobromicum, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Formulário
solid
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
chave InChI
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters