Encontre apoio para as
metas de sustentabilidade do seu laboratório
O impacto ambiental da purificação de água para laboratório
A purificação de água em laboratórios é um processo que consome muitos recursos, pois os sistemas de água precisam de água, eletricidade e consumíveis para operar. De fato, calculamos que cerca de 80% do potencial de aquecimento global de um sistema de purificação de água para laboratório ocorre durante o uso do sistema.*
Sistemas de purificação de água Milli-Q® para uma ciência mais sustentável
Para reduzir o impacto ambiental da purificação da água no laboratório, nossos engenheiros e desenvolvedores de produtos estão trabalhando ativamente para tornar os sistemas e processos de água Milli-Q® mais sustentáveis. Atualmente, nossas tecnologias ecológicas de purificação e projetos inovadores de sistemas podem reduzir o impacto ambiental do seu laboratório por meio de:
- Economia de água
- Economia de energia
- Redução do uso de plástico
- Redução dos resíduos químicos
- Eliminação de mercúrio
*Avaliação do ciclo de vida realizada de acordo com a norma ISO 14040 em um sistema de purificação de água Elix® 100.
Crie um laboratório mais ecológico com um sistema de água mais sustentável
Aqui apresentamos apenas algumas das maneiras como as soluções em água para laboratório Milli-Q® podem tornar a rotina diária do seu laboratório mais sustentável:
Redução dos resíduos químicos. A tecnologia de eletrodesionização (EDI) Elix® elimina a necessidade de procedimentos perigosos de regeneração química, bem como os resíduos associados. Você também não precisará condicionar cartuchos e resinas de substituição.
Uso de plástico reduzido. Nossos mais novos sistemas de bancada são mais compactos e leves em relação aos sistemas da geração anterior.
Como parte do nosso plano SMASH packaging, os sistemas Milli-Q® IQ, IX e EQ e os PODs são enviados utilizando soluções de embalagem mais sustentáveis.
Gestão de sistema e dados sem uso de papel
Os serviços digitais MyMilli-Q™ tornam possível gerir efetivamente seu sistema de água e dados sem precisar imprimir nada.
Suporte remoto do sistema
A assistência remota MyMilli-Q™ dispõe de diagnósticos on-line e pode permitir reparos remotos, evitando a necessidade de uma visita de assistência técnica.
Conheça nossos produtos alternativos mais ecológicos
Como parte da nossa abordagem de Design para sustentabilidade (Design for Sustainability, DfS) para o desenvolvimento de produtos, a geração mais recente dos sistemas Milli-Q® foi desenvolvida para ter um impacto ambiental reduzido em áreas importantes, como energia, resíduos e água.
Como resultado desses esforços, os sistemas Milli-Q® IQ 7000, IQ 7003, IQ 7005, IQ 7010, IQ 7015, IX 7003, IX 7005, IX 7010 e IX 7015 são oficialmente rotulados como produtos alternativos mais ecológicos devido às suas características de sustentabilidade:
- Consomem menos eletricidade ao longo de sua vida útil
- Consomem menos água ao longo de sua vida útil
- Usam menos plástico
- Eliminam o manuseio de mercúrio
Convidamos você a procurar o ícone de produto alternativo mais ecológico e analisar o indicador de DfS de cada sistema (clicando nos links acima) para ajudar você a tomar decisões de compra mais ecológicas.
- Leia mais sobre os critérios de sustentabilidade que os produtos alternativos mais ecológicos devem cumprir.
- Veja o nosso portfólio completo de produtos alternativos mais ecológicos.
Scientists’ Choice Award para Produto de Sustentável de Laboratório do Ano
Cientistas em todo o mundo reconheceram o sistema de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 como tendo causado um impacto na sustentabilidade do laboratório. Este sistema inovador foi eleito o Produto Sustentável do Ano da SelectScience® na categoria de design de Produto sustentável do ano Scientists' Choice Awards de 2022.
O sistema Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ajuda os pesquisadores a eliminar substâncias tóxicas, economizar energia e reduzir o desperdício, incluindo um design mais compacto em comparação com a nossa geração anterior de sistemas. É o primeiro e único sistema de água da torneira para ultrapura sem mercúrio com lâmpadas UV ech2o® integradas para foto-oxidação de contaminantes orgânicos e inativação de bactérias.
Encontre apoio para criar um laboratório mais ecológico
Entre em contato conosco para discutir como podemos apoiar seu laboratório na transição para uma maior sustentabilidade e para saber mais sobre nossas soluções de purificação de água ecologicamente corretas. Visite nossa página de Responsabilidade corporativa para saber mais sobre os nossos programas para uma ciência mais sustentável. Baixe nossa brochura de sustentabilidade e soluções de água para laboratório Milli-Q® para obter mais informações sobre o que podemos fazer para apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Recursos relacionados
- Sistema de purificação de água de laboratório ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
- Brochure: Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
- Brochure: Milli-Q® IQ 7003-05-10-15 Ultrapure & Pure Water Systems
The new Milli-Q® tap-to-ultrapure system series is a fully-integrated lab water solution designed to exceed your most demanding expectations.
- Milli-Q® IX Pure Lab Water System
Type 2 pure water from tap. Milli-Q® IX systems are compact, offers 4 flow rates, 3 tank sizes, and quality monitoring directly on the dispenser’s touchscreen interface.
- Milli-Q® HX 7000 SD Connected, All-in-One Water Purification Systems
Purify, store, distribute, monitor and control your type 2 pure water entirely from the new Milli-Q® HX 7000 SD series of systems. Milli-Q® HX 7000 SD all-in-one purification systems are designed to deliver the highest quality pure water in a complete, compact and fully customizable format.