1650017
USP
Tetracaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Butylamino)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tetracaine
fabricante/nome comercial
USP
pf
149-151 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tetracaine
- Tetracaine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3