Merck
Pular para
53751
Cloreto de benzetônio
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Cloreto de dimetil benzil amônio (di-isobutil fenoxi etoxietil), Cloreto de femerol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
50 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.746,00
250 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 6.944,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H42ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
448.08
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-479-9
Beilstein/REAXYS Number:
3898548
MDL number:
R$ 1.746,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
description
cationic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
(Powder, Colorless or White)
mol wt
448.08 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤5% water
pH
5.5-7.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
General description
O cloreto de benzetônio é um irritante da pele bem caracterizado e um agente sensibilizante raro.
Application
O cloreto de benzetônio foi usado em um estudo para avaliar as concentrações inibitórias mínimas de isolados de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) da Malásia. Ele também foi usado em um estudo para preparar filmes biocompósitos de alginato de sódio e argila modificada.
Disclaimer
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia (K-BPR) e outros.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
B0550000B8879PHR1425
Cloreto de benzetônio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B0550000
Cloreto de benzetônio
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
assay
-
form
(Powder, Colorless or White)
form
-
form
powder
form
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mol wt
448.08 g/mol
mol wt
-
mol wt
448.08 g/mol
mol wt
-
cation traces
Na: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloreto de benzetônio
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
O que está acontecendo?
WGK 2
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)