Documentos Principais
B8879
Sigma-Aldrich
Cloreto de benzetônio
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cloreto de dimetil benzil amônio (di-isobutil fenoxi etoxietil), Cloreto de femerol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 756,00
250 G
R$ 1.505,00
500 G
R$ 2.575,00
R$ 756,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 756,00
250 G
R$ 1.505,00
500 G
R$ 2.575,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H42ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
448.08
Beilstein:
3898548
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 756,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
descrição
cationic
Ensaio
≥97% (titration)
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
448.08 g/mol
pf
162-164 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O cloreto de benzetônio é um irritante da pele bem caracterizado e um agente sensibilizante raro. [1]
Aplicação
O cloreto de benzetônio foi usado em um estudo para avaliar as concentrações inibitórias mínimas de isolados de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) da Malásia. [2]Ele também foi usado em um estudo para preparar filmes biocompósitos de alginato de sódio e argila modificada. [3]
Exoneração de responsabilidade
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia (K-BPR) e outros.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Michael J Orsini et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(3), 462-471 (2007-02-03)
Metastin, also known as KiSS-1, the cognate ligand for the metastin receptor GPR54, is a peptide known to dramatically reduce metastasis in experimental models. Despite this, there is no reported structure for metastin nor any small molecule modulators of metastin
Jacob Pitaro et al.
The Laryngoscope, 123(10), 2521-2525 (2013-08-07)
To determine the ototoxic potential of aluminum acetate (0.5%)/benzethonium chloride (0.03%) otic solution in the chinchilla animal model. A randomized, prospective, controlled study was conducted in the chinchilla animal model. Fourteen female chinchillas were used. After an incision was made
Filiz Tezcan et al.
International journal of biological macromolecules, 50(4), 1165-1168 (2012-01-25)
Sodium alginate/sodium montmorillonite hybrid films were prepared by casting from the suspension of sodium alginate and different clay samples. Clay samples had been modified with a cationic surfactant, a cationic polymer, and a small polar molecule, respectively. Benzethonium chloride, polyethyleneimine
Naoto Kojima et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(24), 6451-6453 (2008-11-11)
C4-Fluorinated analogues of solamin, an antitumor acetogenin, were synthesized and investigated for their antitumor activities against 39 tumor cell lines. C4-Fluorinated solamins showed more potent growth inhibitory activity against cancer cell lines than solamin.
Elisabeth Lang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 28(2), 347-354 (2011-08-26)
Benzethonium, an antimicrobial surfactant widely used as preservative of pharmaceuticals, topical wound care product and oral disinfectant, triggers apoptosis of several cell types. The apoptosis is preceded and possibly triggered by mitochondrial depolarization. Even though lacking mitochondria, erythrocytes may similarly
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf