1466572
USP
4-Nitrobenzoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tetracaine
fabricante/nome comercial
USP
pf
237-240 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Aminobenzoate Potassium Capsules
- Aminobenzoate Sodium
- Aminobenzoate Potassium
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2