Yes, this product in manufactured from starting material with a minimum purity of 99.99%.
Z562092
Platinum crucible
standard, capacity 30 mL
Sinônimo(s):
crucibles
Selecione um tamanho
R$ 19.244,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 19.244,00
Produtos recomendados
Materiais
platinum
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BC10
capacidade
30 mL
Prato: diâm. × A
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
peso
24.0 g+/- 5%
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
May i know if the purity of the platinum is 99.99
1 answer-
Helpful?
-
-
Are the platinum crucibles made of pure platinum? Specifically referring to item Z562092-1EA.
1 answer-
These crucibles are primarily made from platinum, although they may also consist of platinum/gold or platinum/rhodium alloys.