1601587
USP
Residual Solvent Class 2 - Formamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Formamide solution, Formamide in dimethyl sulfoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)