1043003
USP
Ácido L-ascórbico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ascorbic acid
fabricante/nome comercial
USP
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
190-194 °C (dec.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Aplicação
- Ascorbic Acid Tablets
- Ascorbic Acid Injection
- Ascorbic Acid Chewable Gels
- Ascorbic Acid Compounded Oral Solution
- Sodium Ascorbate
- Calcium Ascorbate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1