Documentos
AX1775
Supelco
Ascorbic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Ascorbic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-066-2
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
solid
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
330 g/L
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
chave InChI
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay99.0% minHeavy metals (as Pb)0.002% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)0.1% maxResidue after ignition0.1% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+20.5-+21.5°Sulfate (SO4)0.002% max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is