PHR2418
Ascorbic Acid Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-(−)-Isoascorbic acid, D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1241823
família API
ascorbic acid
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)