Y0001024
Ascorbic acid impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-xylo-Hex-2-ulosonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ascorbic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Established for the preparation of reference solutions (a) in the testing of related substances in ascorbic acid and sodium ascorbate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0253 and 1791 of European Pharmacopoeia.
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)