SU860134
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass (hydrolytic class 3)
Características
closure type crimp seal, 20 mm
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E.
31 mm
diâmetro × A
31 mm × 101 mm
volume
50 mL
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seals
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente