SU860084
Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix)
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-faced butyl
aluminum seal
descrição
Pharma-Fix septum
Características
open center
dureza
50 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 3.0 mm
compatibilidade
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)