SU860010
Vedações de encaixe com septos de PTFE/silicone
diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3 mm × 5 mil, silver aluminum seal (10mm opening), open center, (silicone blue transparent/PTFE transparent), pkg of 1000 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
Características
open center
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
diâmetro × espessura total × espessura de PTFE
20 mm × 3 mm × 5 mil
compatibilidade
for use with 20 mm crimp top vial
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)