Documentos Principais
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 3.0 mm
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
Outras notas
Recommended for: CTC Combi-PAL.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)