Documentos Principais
508438
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22 mm × 45 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
clear glass vial
round bottom
descrição
beveled finish
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
volume
10 mL
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with PerkinElmer
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)