PHR1516
Ácido glicirrízico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ácido 3-O-(2-O-β-D-glucopiranuronosil-α-D-glucopiranuronosil)-18β-glicirretínico, Ácido glicirretínico glicosídeo, Ácido glicirrizínico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1295888
família API
glycyrrhizic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(C(O)=O)CC[C@@](CC[C@]([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@]4(C)[C@@](C(C)(C)[C@@H](O[C@@]5([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)CC4)([H])CC2)(C)C7=CC3=O)(C)[C@@]7([H])C1
InChI
1S/C42H62O16/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54)/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+/m0/s1
chave InChI
LPLVUJXQOOQHMX-QWBHMCJMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3