Documentos Principais
SU860065
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
beveled finish clear glass
round bottom
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
volume
5 mL
conector
for crimp seal
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)