G1006858
LC/MS Analysis of Nucleosides on Ascentis® Express F5
application for LC-MS
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
LC/MS: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles, 90Å (53571-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 5.5 with acidic acid in water; [B] Methanol
gradient: hold at 0% for 6 min; to 50% B in 4 min; hold at 50% B for 4 min; to 0% B in 0.1 min; to hold at 0% B for 5.9 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 5017-9367 psi
column temp.: 15 °C
detector: MS, ESI (-) QTOF, EIC
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL of 12 nucleosides except N6-methyladenosine in 99:1 10mM ammonium acetate pH 5.5 in water : methanol
adequação
application for LC-MS
aplicação(ões)
life science and biopharma
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
componente de fase móvel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)