Selecione um tamanho
R$ 570,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 570,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
OGHAROSJZRTIOK-KQYNXXCUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?