PHR2340
5′-Adenylic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Adenosine 5′-monophosphate, 5′-Adenylic Acid, AMP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1012178
família API
5'-adenylic acid
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1000 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)
chave InChI
UDMBCSSLTHHNCD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisActive Filters