47304
Programmed Test Mix
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 2 mL
concentração
in dichloromethane (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- The normal alkanes (decane and undecane) measure column efficiency.
- The fatty acid methyl esters (methyl decanoate, methyl laurate, and methyl undecanoate) measure column efficiency.
- The alcohol (1-octanol) and diol (2,3-butanediol) measure the presence of hydrogen-bonding sites (exposed silanols).
- The aldehyde (nonanal) measures saturated aldehyde adsorption by means other than hydrogen-bonding.
- The amine (dicyclohexylamine) measures irreversible adsorption.
- The acid/base pair (2,6-dimethylphenol/2,6-dimethylaniline) measure acid/base surface characteristic.
- The acid/base pair (2-ethylhexanoic acid/dicyclohexylamine) measure acid/base surface characteristic.
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)