190438
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
98%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-Phenylalaninol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D −22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
92-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
chave InChI
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges