Documentos
1.01506
Supelco
Silver
wool for elemental analysis
Sinônimo(s):
Silver
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
Número do índice EC:
231-131-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
2212 °C/1013 hPa
pf
961.9 °C
densidade
10.5 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3