78019
L-Phenylalanine
≥99.0% (NT), BioUltra
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Phenylalanine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 110°C
cor
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
cut-off at 274 nm in H2O at 0.1 M
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.