91331
L-Phenylalanine
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
atividade óptica
[α]/D -34.0±0.5°, c = 2 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
8.5%±0.2% total nitrogen acc. to Kjeldahl
perda
≤0.1% loss on drying
cor
white
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
NH4+: ≤100 mg/kg
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.