Documentos Principais
CRM78266
Supelco
Isovaleric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1098522
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.38 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
TraceCERT®
temperatura de autoignição
824 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
175-177 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)