W310204
Isovaleric acid
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
0.38 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
824 °F
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheese; fatty; acidic; sour
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter