Documentos Principais
W310212
Sigma-Aldrich
Isovaleric acid
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
3102
Beilstein:
1098522
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.008
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
0.38 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
824 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
175-177 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
cheese; fatty; acidic; sour
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Jechan Lee et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 81-86 (2017-06-27)
This study lays great emphasis on establishing a reliable analytical platform to quantify and specify volatile fatty acids (VFAs) in the aqueous phase by derivatizing VFAs into their corresponding alkyl esters via thermally-induced rapid esterification (only 10 s reaction time). To
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material
Georg F Hoffmann et al.
European journal of pediatrics, 163(2), 76-80 (2004-01-10)
The lack of epidemiological data on the frequency and/or burden of organic acidurias (OA) and mitochondrial fatty acid transport and oxidation disorders (mtFATOD) is one reason for hesitation to expand newborn screening (NBS) by tandem mass spectrometry (MS-MS). From 1999
M F Silva et al.
Clinical biochemistry, 34(8), 635-638 (2002-02-19)
The effect of administration of the antiepileptic drug valproate (VPA), on the composition of the plasma acylcarnitine profile (including free carnitine) was investigated. Plasma samples were obtained from 18 individuals (13 males:5 females; 15-65 y) on long-term treatment with VPA
Wolfgang R Mukabana et al.
Journal of chemical ecology, 38(3), 235-244 (2012-03-20)
Estimating the biting fraction of mosquitoes is of critical importance for risk assessment of malaria transmission. Here, we present a novel odor-based tool that has been rigorously assessed in semi-field assays and traditional African villages for estimating the number of