43858
Heptanoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Enanthic acid, Oenanthic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.4221 (lit.)
p.e.
223 °C (lit.)
pf
−10.5 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?